VWR®, Mätkolv
Leverantör: VWR Collection
612-3826EA 433 SEK
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR®, Mätkolv
Kolvar Mätkolv
Borosilikatglas 3.3, brun, klass A.
  • PE-propp
  • Vit, emaljerad gradering
  • Kalibrerad (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Beställningsinformation: Med batchcertifikat.