Natriumhydroxid 45% i vattenlösning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Natronlut, Kaustik soda
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.11360.2500
1.11360.9025
1.11360.2500EA
1537.5
SEK
1.11360.2500
1.11360.9025
Natriumhydroxid 45% i vattenlösning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 9…10 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 Merck Index: 14,08627 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 7 °C |
Boiling Point | 135 °C (1013 hPa) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (89 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |