Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) i vattenlösning, GPR RECTAPUR® låg kvävehalt
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
191533KEA 660 SEK
191533K 191536N 191537X 19153LF
Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) i vattenlösning, GPR RECTAPUR® låg kvävehalt
Natriumhydroxid
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Formel: NaOH
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Densitet: ∼1,33 g/ml (20  °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm