Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
28224.296EA 665 SEK
28224.296 28224.365 28224.445 28224.550
Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Densitet: ∼1.38 g/ml
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 34 - 36 %
Density (20/4) 1.370 - 1.390
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm