Natriumhydroxid 32% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®, ren för kväveanalys
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Natronlut, Kaustik soda
9913.9010EA
3175
SEK
9913.9010
9913.5000
Natriumhydroxid 32% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®, ren för kväveanalys
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 9…10 °C Densitet: 1.35 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 32 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |