Natriumhydroxid 32% i vattenlösning, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens, för kväveanalys
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Natronlut, Kaustik soda
28225.290EA
615
SEK
28225.290
28225.360
28225.415
28225.324
Natriumhydroxid 32% i vattenlösning, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens, för kväveanalys
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 9…10 °C Densitet: 1.35 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 32 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 1 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 1.0 % |
SiO4 (as SiO2) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |