Natriumhydroxid 30% (w/w) i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
28222.290EA 470 SEK
28222.290 28222.368 28222.448
Natriumhydroxid 30% (w/w) i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 323
Densitet: 1.33 g/ml
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm