Natriumhydroxid 30% i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
28217.292EA 395 SEK
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Natriumhydroxid 30% i vattenlösning, TECHNICAL
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm