Väteperoxid 50% (w/w) i vatten stabilised, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
302865000 302860025
ACRO302865000EA 1950 SEK
ACRO302865000 ACRO302860025
Väteperoxid 50% (w/w) i vatten stabilised, ren
Väteperoxid
Formel: H₂O₂
Kokpunkt: 114 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –52 °C
Densitet: 1,2 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l
Stabilizer ≤200 ppm phosphates
pH 1 to 4
Titration with KMnO4 49.8 to 50.6 %