Väteperoxid 35%, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Fara
7048.1000EA 380 SEK
7048.1000 7048.9025
Väteperoxid 35%, J.T.Baker®
Väteperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Kokpunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < 0 °C
Densitet: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Specifikation testresultat
Assay min. 35 %