Väteperoxid 33% Ostabiliserad, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
23613.297EA
775
SEK
23613.297
23613.366
23613.446
Väteperoxid 33% Ostabiliserad, TECHNICAL
Väteperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Kokpunkt: 107 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –26 °C Densitet: 1.11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Specifikation testresultat
Assay | 31 - 36 % |