Väteperoxid 30%, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
95321-100ML
95321-500ML
95321-100MLEA
589
SEK
95321-100ML
95321-500ML
Väteperoxid 30%, Supelco®
Väteperoxid
Formel:
H₂O₂ Kokpunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Smältpunkt: < 0 °C Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II |