Väteperoxid 30% Ostabiliserad, AnalaR NORMAPUR® för spåranalys
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
23615.248EA 1100 SEK
23615.248 23615.261 23615.421
Väteperoxid 30% Ostabiliserad, AnalaR NORMAPUR® för spåranalys
Väteperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Kokpunkt: ~107 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: <0 °C
Densitet: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm