Fluorvätesyra 40%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Fluorvätesyra
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
1.00338.0500EA 1130 SEK
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
Fluorvätesyra 40%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Fluorvätesyra
Formel: HF
MW: 20,01 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011346
CAS nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid