Fluorvätesyra 40%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00335.0500
1.00335.2500
1.00335.1000
1.00335.0250
1.00335.0500EA
1071
SEK
1.00335.0500
1.00335.2500
1.00335.1000
1.00335.0250
Fluorvätesyra 40%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Fluorvätesyra
Formel:
HF Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8 (6.1),II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 112 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |