Saltsyra 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
30018.298EA 390 SEK
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Saltsyra 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed