Saltsyra 35%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
20246.298EA 420 SEK
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Saltsyra 35%, TECHNICAL
Saltsyra
Formel: HCl
Kokpunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 35 %