Saltsyra 32%, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 814 SEK
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Saltsyra 32%, Supelco®
Saltsyra
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)