Saltsyra 25% i vatten for analysis
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
387800010 387800025
ACRO387800010EA 600 SEK
ACRO387800010 ACRO387800025
Saltsyra 25% i vatten for analysis
Saltsyra
Formel: HCl
Kokpunkt: 107 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 1,12 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II