Flaskor, smal hals, Boston-typ, rund, PPCO, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
312006-0016 312006-0032 312006-0002 312006-0001 312006-0004 312006-0008
215-2572EA 6375 SEK
215-2572 215-2573 215-2568 215-2564 215-2569 215-2570
Flaskor, smal hals, Boston-typ, rund, PPCO, med skruvlock, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904