Ventilerade lock för BD Falcon®-flaskor
Leverantör: Corning
354638 354637 354639
734-1067EA 2600 SEK
734-1067 734-1066 734-1068
Ventilerade lock för BD Falcon®-flaskor
Lock Lock, flaskor
PE med integrerad hydrofob 0,2 µm mikroporös membranfilterventil.
Ventilerade lock minimerar den kontaminering som förknippas med öppen standardinkubation. De gaser som krävs för celltillväxt och metabolism passerar fritt genom ventilen, medan mikroorganismer inte gör det.