Natriumdodecylsulfat 20% i vattenlösning for biotechnology
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
0837-200MLEA
650
SEK
0837-200ML
0837-500ML
Natriumdodecylsulfat 20% i vattenlösning for biotechnology
Natriumdodecylsulfat
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Densitet: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |
|
Specifikation testresultat
Conductivity | 22800 umhos - 27600 umhos |
pH @25 °C | 5 - 8 |