Trimetylamin 50% (w/w) 7.3 M i vattenlösning, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
370785000
370780010
370780025
370780100
ACRO370785000EA
715
SEK
ACRO370785000
ACRO370780010
ACRO370780025
ACRO370780100
Trimetylamin 50% (w/w) 7.3 M i vattenlösning, ren
Trimetylamin
Formel:
C₃H₉N Kokpunkt: 30 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –2 °C Densitet: 0,86 g/cm³ Flampunkt: –45 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008327 CAS nummer: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 1297 ADR: 3,I |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 48 to 52 % |