Myrsyra 49 - 51% i vatten, Puriss. p.a. för HPLC, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
09676-100ML 09676-500ML
09676-100MLEA 695 SEK
09676-100ML 09676-500ML
Myrsyra 49 - 51% i vatten, Puriss. p.a. för HPLC, Fluka™
Myrsyra
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Kokpunkt: 101 °C (1,013 hPa. Anhydrous substance)
Smältpunkt: 4 °C (anhydr.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8,II
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=7b19c1494a3bebbbe69eb0f80078013abeafca0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 49.0 - 51.0 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 290 nm Max. 0.03
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02