Väteperoxid 30% stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07210.0250
1.07210.1000
1.07210.2500
1.07210.9025
1.07210.0250EA
665
SEK
1.07210.0250
1.07210.1000
1.07210.2500
1.07210.9025
Väteperoxid 30% stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Väteperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34,01 g/mol Kokpunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –25,7 °C Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Specifikation testresultat
Assay (Manganometric) | 30% min. |
Color | 10 Hazen max. |
Other specifications on request | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Learn more
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/about_vwr_275x315.jpg)