Väteperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07209.0250
1.07209.1000
1.07209.2500
1.07209.0500
1.07209.0250EA
332.5
SEK
1.07209.0250
1.07209.1000
1.07209.2500
1.07209.0500
Väteperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Väteperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Kokpunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –25.7 °C Densitet: 1.11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Specifikation testresultat
Assay (Manganometric) | 30% min. |
Color | 10 Hazen max. |
Other specifications on request | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Grade | ACS,ISO |
Synonyms | Perhydrol |