Hexan (blandning av isomerer) ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Hexanes, Isohexane
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
L13233.APEA 595 SEK
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
Hexan (blandning av isomerer) ≥98%
Hexan (blandning av isomerer)
Purity: 98+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3795 Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kokpunkt: 65…70 °C
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,67
Flampunkt: <–23 °C (–9 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179311
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM