Ättiksyra 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
20109.295EA 320 SEK
20109.295 20109.364
Ättiksyra 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm