Rhenium ≥99.97%, tråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10312.BQ 10312.BU 10312.BY
10312.BQEA 1900 SEK
10312.BQ 10312.BU 10312.BY
Rhenium ≥99.97%, tråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈4.13g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formel: Re
Kokpunkt: 5630 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 3180 °C
Densitet: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343