Rhenium ≥99.97%, tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverantör: Thermo Scientific
10311.BS 10311.BW 10311.CB
10311.BSEA 1525 SEK
10311.BS 10311.BW 10311.CB
Rhenium ≥99.97%, tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.03g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formel: Re
MW: 186,21 g/mol
Kokpunkt: 5630 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 3180 °C
Densitet: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343