Krom, Patinal®
Leverantör: Merck
1.11807.0100 1.11807.1000
1.11807.0100EA 0 SEK
1.11807.0100 1.11807.1000
Krom, Patinal®
Krom
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Kokpunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1840 °C
Densitet: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010944
CAS nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288