Stövelskydd för renrum, Kimtech™ A5
Leverantör: KIMBERLY CLARK
88808 31696 31683 12922
113-1227EA 7575 SEK
113-1227 113-7736 113-7735 113-8197
Stövelskydd för renrum, Kimtech™ A5
Engångskläder
Sterile Kimtech™ A5 cleanroom boot covers are made of SMS (Spunbond Melt-blown Spunbond) material that gives them a cloth-like feeling. Available with standard vinyl sole or with wrap-around vinyl foot.
  • Wrap-around vinyl foot is seamed above the floor line to reduce risk of liquid penetration and trip hazards
  • Tunnelled elastic and bound seams
  • Two extra-long ties
Lämplig för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-miljöer.
*Universalstorlek
Certifikat: PPE Cat I (EU) 2016/425
Förpackning: Vacuum packed in pairs for added sterility assurance.