Koppar ≥99.9%, svarvspån
Leverantör: Thermo Scientific
44001.18 44001.A1 44001.30
44001.18EA 1325 SEK
44001.18 44001.A1 44001.30
Koppar ≥99.9%, svarvspån
Koppar
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Typically 1-12mm wide Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1083 °C
Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545