Koppar ≥99.5%, svarvspån, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
23055.232EA 770 SEK
23055.232 23055.298
Koppar ≥99.5%, svarvspån, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Koppar
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1083 °C
Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %