Koppar ≥99.9999%, tråd, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
42980.G1 42980.G5
42980.G1EA 3075 SEK
42980.G1 42980.G5
Koppar ≥99.9999%, tråd, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Koppar
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1083 °C
Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545