Koppar ≥99.9999%, tråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
42979.G1 42979.G5 42979.G9
42979.G1EA 1525 SEK
42979.G1 42979.G5 42979.G9
Koppar ≥99.9999%, tråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Koppar
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1083 °C
Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545