Koppar ≥99.99%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
39674.18 39674.30
39674.18EA 1950 SEK
39674.18 39674.30
Koppar ≥99.99%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Koppar
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kokpunkt: 2595
Smältpunkt: 1083
Densitet: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545