Koppar 99+%, svarvspån
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10161.18
10161.30
10161.A1
10161.18EA
580
SEK
10161.18
10161.30
10161.A1
Koppar 99+%, svarvspån
Koppar
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Long, thin, coiled strands
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1083 °C Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |