Koppar ≥99.999%, tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
00100.G4
00100.G7
00100.G4EA
1725
SEK
00100.G4
00100.G7
Koppar ≥99.999%, tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Koppar
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.11g/m unannealed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1083 °C Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |