Koppar 99+%, svarvspån
Leverantör: Thermo Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 1050 SEK
ACRO317912500 ACRO317910010
Koppar 99+%, svarvspån
Koppar
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokpunkt: 2595 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 1083 °C
Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %