Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimeras
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
24755.181EA 830 SEK
24755.181 24755.294
Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimeras
Jod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Kokpunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 114 °C
Densitet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %