Jod, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
MQ100
1.04763.0050 1.04763.0500
1.04763.0050EA 5220 SEK
1.04763.0050 1.04763.0500
Jod, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Jod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kokpunkt: 184.3
Smältpunkt: 114
Densitet: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,05036
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material