Jod ≥99.99%, crystalline
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
00158.18 00158.30
00158.18EA 2475 SEK
00158.18 00158.30
Jod ≥99.99%, crystalline
Jod
Formel: I₂
Kokpunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 183…186 °C (subl.)
Densitet: 4,930
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036