Vätebromid 32% (w/w) i ättiksyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hydrogen bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18856.0250 8.18856.1000
8.18856.0250EA 700 SEK
8.18856.0250 8.18856.1000
Vätebromid 32% (w/w) i ättiksyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Vätebromid
Formel: HBr
MW: 80,91 g/mol
Densitet: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011323
CAS nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specifikation testresultat
Bulk Density (20 °C) soluble
Boiling Point  - 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 360 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)