Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050
1.01948.0250
1.01948.0050EA
2550
SEK
1.01948.0050
1.01948.0250
Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytiskt reagens, Supelco®
Brom
Formel:
Br₂ MW: 159.81 g/mol Kokpunkt: 58.7 Smältpunkt: –7.2 °C Densitet: 3.12 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010896 CAS nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8 (6.1) I Merck Index: 13,01378 |