Tellur ≥99.9999%, broken ingot, Puratronic®
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
12607.14 12607.22 12607.36
12607.14EA 4375 SEK
12607.14 12607.22 12607.36
Tellur ≥99.9999%, broken ingot, Puratronic®
Tellurium
Purity: 99.9999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
MW: 127,6 g/mol
Kokpunkt: 990 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 450 °C
Densitet: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134062
CAS nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273