Tellur 99+% Spårmetallbas, powder
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
420020100
420021000
ACRO420020100EA
520
SEK
ACRO420020100
ACRO420021000
Tellur 99+% Spårmetallbas, powder
Tellurium
Formel:
Te MW: 127.6 g/mol Kokpunkt: 990 Smältpunkt: 450 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS nummer: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 Merck Index: 12,09273 |
Specifikation testresultat
Appearance | Grey to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |
Melting point | 77 to 81 °C |
GC | ≥97.5 % |