Selen, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 1520 SEK
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selen, Supelco®
Selen
Formel: Se
Kokpunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 217 °C
Densitet: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134090
CAS nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)