Selen, pulver
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 10500 SEK
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selen, pulver
Selen
Formel: Se
Kokpunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 217 °C
Densitet: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134090
CAS nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572