Antimon, pulver
Leverantör: Roth Carl
Varning
9258.1 9258.2
ROTH9258.1EA 672.17 SEK
ROTH9258.1 ROTH9258.2
Antimon, pulver
Antimony
Formel: Sb
MW: 121,76 g/mol
MDL Number: MFCD00134030
CAS nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III